Ácido fluoreno-9-carboxílico 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 9H-Fluorene-9-carboxylic acid
OR6528-100G OR6528-10G OR6528-25G
APOSOR6528-100GEA 132 EUR
APOSOR6528-100G APOSOR6528-10G APOSOR6528-25G
Ácido fluoreno-9-carboxílico 95%
Ácido fluoreno-9-carboxílico
Formula: C₁₄H₁₀O₂
Pto. de fusión: 226…232 °C
Pto. de inflamación: 230 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001136
Núm. CAS: 1989-33-9
EINECS: 217-866-2