2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-tert-Butylphenylacetonitrile, 4-tert-Butylbenzyl cyanide
OR6530-100G OR6530-25G OR6530-5G
APOSOR6530-100GEA 109 EUR
APOSOR6530-100G APOSOR6530-25G APOSOR6530-5G
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile 98%
2-(4-(tert-Butyl)phenyl)acetonitrile
Formula: C₁₂H₁₅N
MW: 173.2500 g/mol
Pto. Ebullición: 141…142 °C/13mmHg
Densidad: 0.962 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00128112
Núm. CAS: 3288-99-1
UN: 3276
ADR: 6.1 III