Ácido 3-ciclopentilpropionico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6533-100G OR6533-25G
APOSOR6533-100GEA 158 EUR
APOSOR6533-100G APOSOR6533-25G
Ácido 3-ciclopentilpropionico
Ácido 3-ciclopentilpropionico
Formula: C₈H₁₄O₂
Pto. Ebullición: 130…133 °C/12mmHg
Densidad: 0,996 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001392
Núm. CAS: 140-77-2
EINECS: 205-433-0
UN: 1993
ADR: 3,III