Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6534-100G OR6534-10G OR6534-25G
APOSOR6534-100GEA 26.1 EUR
APOSOR6534-100G APOSOR6534-10G APOSOR6534-25G
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico 98%
Ácido 3-(4-hidroxifenil)propiónico
Formula: C₉H₁₀O₃
Pto. de fusión: 126…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002778
Núm. CAS: 501-97-3
EINECS: 207-931-3