4,5-Dicloro-2-nitroanilina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6539-100G OR6539-25G
APOSOR6539-100GEA 45.1 EUR
APOSOR6539-100G APOSOR6539-25G
4,5-Dicloro-2-nitroanilina 97%
4,5-Dicloro-2-nitroanilina
Formula: C₆H₄Cl₂N₂O₂
MW: 207,02 g/mol
Pto. de fusión: 177…182 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007770
Núm. CAS: 6641-64-1
EINECS: 229-657-3