Ethyl-1-piperidinepropionate
Proveedor: Apollo Scientific
OR6540-100G OR6540-50G
APOSOR6540-100GEA 161 EUR
APOSOR6540-100G APOSOR6540-50G
Ethyl-1-piperidinepropionate
Ethyl-1-piperidinepropionate
Formula: C₁₀H₁₉NO₂
Pto. Ebullición: 108…110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006514
Núm. CAS: 19653-33-9