3-Amino-2-cloropiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6543-25G OR6543-5G OR6543-1G OR6543-500G
APOSOR6543-25GEA 21.9 EUR
APOSOR6543-25G APOSOR6543-5G APOSOR6543-1G APOSOR6543-500G
3-Amino-2-cloropiridina 98%
3-Amino-2-cloropiridina
Formula: C₅H₅ClN₂
Pto. Ebullición: 130…134 °C/22mmHg
Pto. de fusión: 76…78 °C
Pto. de inflamación: 185 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006238
Núm. CAS: 6298-19-7
EINECS: 228-572-9