Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6547-1G OR6547-5G
APOSOR6547-1GEA 0 EUR
APOSOR6547-1G APOSOR6547-5G
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Pyrrolidin-1-ylacetonitrile
Formula: C₆H₁₀N₂
Pto. Ebullición: 84…86 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014098
Núm. CAS: 29134-29-0
EINECS: 249-463-2
UN: 3276
ADR: 6.1,III