Benzofurano 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6548-100G OR6548-25G
APOSOR6548-100GEA 74.1 EUR
APOSOR6548-100G APOSOR6548-25G
Benzofurano 98%
Benzofurano
Formula: C₈H₆O
Pto. Ebullición: 173…175 °C
Densidad: 1,072 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005847
Núm. CAS: 271-89-6
EINECS: 205-982-6
UN: 1993
ADR: 3,III