Bencimidazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1H-Bencimidazol
OR6549-50G OR6549-100G OR6549-500G
APOSOR6549-50GEA 21.9 EUR
APOSOR6549-50G APOSOR6549-100G APOSOR6549-500G
Bencimidazol 97%
Bencimidazol
Formula: C₇H₆N₂
Pto. Ebullición: 360 °C
Pto. de fusión: 169…174 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005585
Núm. CAS: 51-17-2
EINECS: 200-081-4