(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(Hydroxymethyl)benzimidazole, 2-Benzimidazolemethanol, (2-Benzimidazolyl)methanol
OR6550-10G OR6550-25G OR6550-5G
APOSOR6550-10GEA 48 EUR
APOSOR6550-10G APOSOR6550-25G APOSOR6550-5G
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol 97%
(1H-Benzoimidazol-2-yl)methanol
Formula: C₈H₈N₂O
MW: 148,1619 g/mol
Pto. de fusión: 160…161 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014560
Núm. CAS: 4856-97-7