N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6555-1G OR6555-250MG
APOSOR6555-1GEA 229 EUR
APOSOR6555-1G APOSOR6555-250MG
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid 95+%
N-(4,6-Dimethylpyrimidin-2-yl)-3-aminobenzoic acid
Formula: C₁₃H₁₃N₃O₂
Pto. de fusión: >335 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00203262
Núm. CAS: 81261-77-0