Cicloheptanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: Suberon, Cycloheptan-1-one
OR6556-100G OR6556-25G
APOSOR6556-100GEA 116 EUR
APOSOR6556-100G APOSOR6556-25G
Cicloheptanona 98%
Cicloheptanona
Formula: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Pto. Ebullición: 179…181 °C
Pto. de fusión: –21 °C
Densidad: 0,956 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 55 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004159
Núm. CAS: 502-42-1
UN: 1224
ADR: 3,III