1-Dibenzo[b,f]cicloheptenona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Dibenzo[b,f]ciclohepten-1-ona
OR6557-100G OR6557-25G
APOSOR6557-100GEA 198 EUR
APOSOR6557-100G APOSOR6557-25G
1-Dibenzo[b,f]cicloheptenona 98%
1-Dibenzo[b,f]cicloheptenona
Formula: C₁₅H₁₀O
MW: 206,24 g/mol
Pto. de fusión: 87…88 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003588
Núm. CAS: 2222-33-5
EINECS: 218-737-3