3,5-Dicloro-1,2,4-tiadiazol 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6558-1G OR6558-5G
APOSOR6558-1GEA 87 EUR
APOSOR6558-1G APOSOR6558-5G
3,5-Dicloro-1,2,4-tiadiazol 95%
3,5-Dicloro-1,2,4-tiadiazol
Formula: C₂Cl₂N₂S
Pto. Ebullición: 165…167 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00799286
Núm. CAS: 2254-88-8