1-Indanona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2,3-Dihydro-1H-inden-1-one
OR6561-100G OR6561-10G OR6561-25G OR6561-500G
APOSOR6561-100GEA 45.1 EUR
APOSOR6561-100G APOSOR6561-10G APOSOR6561-25G APOSOR6561-500G
1-Indanona 98%
1-Indanona
Formula: C₉H₈O
MW: 132.16 g/mol
Pto. Ebullición: 243…245 °C
Pto. de fusión: 38…42 °C
Densidad: 1.103 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003785
Núm. CAS: 83-33-0
EINECS: 201-470-1