6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 6-Methoxy-1,2,3,4-tetrahydro-1-naphthalenone, 6-Methoxy-3,4-dihydronaphthalen-1(2H)-one
OR6567-5G OR6567-1G OR6567-25G OR6567-100G
APOSOR6567-5GEA 0 EUR
APOSOR6567-5G APOSOR6567-1G APOSOR6567-25G APOSOR6567-100G
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona 98%
6-Metoxi-1,2,3,4-tetrahidronaftalen-1-ona
Formula: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176,22 g/mol
Pto. Ebullición: 171 °C/11mmHg
Pto. de fusión: 76…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001695
Núm. CAS: 1078-19-9