Mesoxalato de dietilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6568-25G OR6568-5G OR6568-100G
APOSOR6568-25GEA 33.5 EUR
APOSOR6568-25G APOSOR6568-5G APOSOR6568-100G
Mesoxalato de dietilo 97%
Mesoxalato de dietilo
Formula: C₇H₁₀O₅
Pto. Ebullición: 208…210 °C
Densidad: 1,142 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 113 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009121
Núm. CAS: 609-09-6
EINECS: 210-176-2