2-Bromotiofeno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 2-Thienyl bromide
OR6569-1KG OR6569-500G
APOSOR6569-1KGEA 275 EUR
APOSOR6569-1KG APOSOR6569-500G
2-Bromotiofeno 98%
2-Bromotiofeno
Formula: C₄H₃BrS
Pto. Ebullición: 149…151 °C
Pto. de fusión: < –10 °C
Densidad: 1,684 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 52 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005417
Núm. CAS: 1003-09-4
EINECS: 213-699-4
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II