3-Bromotiofeno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 3-Thienyl bromide
OR6570-100G OR6570-25G OR6570-500G
APOSOR6570-100GEA 72.5 EUR
APOSOR6570-100G APOSOR6570-25G APOSOR6570-500G
3-Bromotiofeno 97%
3-Bromotiofeno
Formula: C₄H₃BrS
MW: 163,04 g/mol
Pto. Ebullición: 92…93 °C/90mmHg
Densidad: 1,722 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 63 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00005464
Núm. CAS: 872-31-1
EINECS: 212-821-3
UN: 2929
ADR: 6.1+3,II