Tiofen-2-etanol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-(2-Thienyl)ethanol, Thiophen-2-ethanol
OR6571-100G OR6571-50G OR6571-500G OR6571-25G
APOSOR6571-100GEA 24.8 EUR
APOSOR6571-100G APOSOR6571-50G APOSOR6571-500G APOSOR6571-25G
Tiofen-2-etanol
Tiofen-2-etanol
Formula: C₆H₈OS
MW: 128,19 g/mol
Pto. Ebullición: 107…109 °C/12mmHg
Densidad: 1,15 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 101 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005462
Núm. CAS: 5402-55-1
EINECS: 226-452-0