Benzo[b]tiofeno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6572-5G OR6572-100G OR6572-25G
APOSOR6572-5GEA 21.9 EUR
APOSOR6572-5G APOSOR6572-100G APOSOR6572-25G
Benzo[b]tiofeno 97%
Benzo[b]tiofeno
Formula: C₈H₆S
Pto. Ebullición: 221…222 °C
Pto. de fusión: 28…33 °C
Densidad: 1,149 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00005864
Núm. CAS: 95-15-8
EINECS: 202-395-7
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III