Ácido 3-metoxicinámico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6573-100G OR6573-10G OR6573-25G
APOSOR6573-100GEA 162 EUR
APOSOR6573-100G APOSOR6573-10G APOSOR6573-25G
Ácido 3-metoxicinámico 97%
Ácido 3-metoxicinámico
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Pto. de fusión: 115…116 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004386
Núm. CAS: 6099-04-3