Ácido 4-metoxicinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6574-100G OR6574-25G
APOSOR6574-100GEA 0 EUR
APOSOR6574-100G APOSOR6574-25G
Ácido 4-metoxicinámico 98%
Ácido 4-metoxicinámico
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Pto. de fusión: 170…173 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004398
Núm. CAS: 830-09-1
EINECS: 212-594-0