trans-3-Chlorocinnamic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6577-100G OR6577-1KG OR6577-500G
APOSOR6577-100GEA 106 EUR
APOSOR6577-100G APOSOR6577-1KG APOSOR6577-500G
trans-3-Chlorocinnamic acid 98%
trans-3-Chlorocinnamic acid
Formula: C₉H₇ClO₂
Pto. de fusión: 161…164 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004384
Núm. CAS: 14473-90-6