Ácido 4-bromocinámico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(4-Bromophenyl)acrylic acid
OR6580-100G OR6580-500G OR6580-1KG
APOSOR6580-100GEA 132 EUR
APOSOR6580-100G APOSOR6580-500G APOSOR6580-1KG
Ácido 4-bromocinámico 98%
Ácido 4-bromocinámico
Formula: C₉H₇BrO₂
MW: 227,06 g/mol
Pto. de fusión: 260…264 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004394
Núm. CAS: 1200-07-3
EINECS: 214-850-7