Ácido 3-nitrocinámico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6582-100G OR6582-25G
APOSOR6582-100GEA 154 EUR
APOSOR6582-100G APOSOR6582-25G
Ácido 3-nitrocinámico 97%
Ácido 3-nitrocinámico
Formula: C₉H₇NO₄
Pto. de fusión: 202…204 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007277
Núm. CAS: 555-68-0