Methyl-2-naphthoate 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Methyl 2-naphthoate
OR6584-100G OR6584-25G OR6584-5G
APOSOR6584-100GEA 627 EUR
APOSOR6584-100G APOSOR6584-25G APOSOR6584-5G
Methyl-2-naphthoate 97%
Methyl-2-naphthoate
Formula: C₁₂H₁₀O₂
MW: 186,21 g/mol
Pto. Ebullición: 141…143 °C/4mmHg
Pto. de fusión: 71…74 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00017345
Núm. CAS: 2459-25-8