3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6586-10G OR6586-5G OR6586-25G
APOSOR6586-10GEA 192 EUR
APOSOR6586-10G APOSOR6586-5G APOSOR6586-25G
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid 98%
3-[4-(tert-Butyl)phenyl]acrylic acid
Formula: C₁₃H₁₆O₂
Pto. de fusión: 198…200 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00040719
Núm. CAS: 1208-65-7