Ácido 3-(2-furil)acrilico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6587-100G OR6587-1G
APOSOR6587-100GEA 121 EUR
APOSOR6587-100G APOSOR6587-1G
Ácido 3-(2-furil)acrilico 98%
Ácido 3-(2-furil)acrilico
Formula: C₇H₆O₃
Pto. Ebullición: 285…287 °C
Pto. de fusión: 139…144 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00003257
Núm. CAS: 539-47-9
EINECS: 208-718-8