2,3-Dimetil-4-nitroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos:
1-Methoxy-2,3-dimethyl-4-nitrobenzene, 1,2-Dimethyl-3-methoxy-6-nitrobenzene, 3-Methoxy-6-nitro-2-xylene
OR6593-100G
OR6593-25G
OR6593-5G
APOSOR6593-100GEA
693
EUR
APOSOR6593-100G
APOSOR6593-25G
APOSOR6593-5G
2,3-Dimetil-4-nitroanísol
2,3-Dimetil-4-nitroanísol
Formula:
C₉H₁₁NO₃ Pto. de fusión: 70…73 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00007163 Núm. CAS: 81029-03-0 |