3-Chlorophenyl acetylene 99%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6594-1G
OR6594-25G
OR6594-5G
APOSOR6594-1GEA
21.9
EUR
APOSOR6594-1G
APOSOR6594-25G
APOSOR6594-5G
3-Chlorophenyl acetylene 99%
3-Chlorophenyl acetylene
Formula:
C₈H₅Cl Pto. Ebullición: 178…179 °C Densidad: 1,109 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 62 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD03839984 Núm. CAS: 766-83-6 |