4-Nitroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6596-1KG OR6596-250G
APOSOR6596-1KGEA 132 EUR
APOSOR6596-1KG APOSOR6596-250G
4-Nitroanísol
4-Nitroanísol
Formula: C₇H₇NO₃
MW: 153,14 g/mol
Pto. Ebullición: 260 °C
Pto. de fusión: 50…54 °C
Densidad: 1,233 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 130 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007327
Núm. CAS: 100-17-4
EINECS: 202-825-3
UN: 3458
ADR: 6.1,III