1-Bromo-3-iodobenceno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromoiodobenzene
OR6597-100G OR6597-1KG OR6597-250G
APOSOR6597-100GEA 36.4 EUR
APOSOR6597-100G APOSOR6597-1KG APOSOR6597-250G
1-Bromo-3-iodobenceno
1-Bromo-3-iodobenceno
Formula: C₆H₄BrI
MW: 282.91 g/mol
Pto. Ebullición: 120 °C/18mmHg
Pto. de fusión: –10…–9 °C
Densidad: 2.219 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001043
Núm. CAS: 591-18-4
EINECS: 209-703-9