5-Bromo-2-metoxibenzonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6600-1G OR6600-25G OR6600-5G
APOSOR6600-1GEA 0 EUR
APOSOR6600-1G APOSOR6600-25G APOSOR6600-5G
5-Bromo-2-metoxibenzonitrilo
5-Bromo-2-metoxibenzonitrilo
Formula: C₈H₆BrNO
Pto. de fusión: 91…92 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00143429
Núm. CAS: 144649-99-0