2-Bromo-5-nitroanísol
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6601-25G
OR6601-5G
APOSOR6601-25GEA
33.5
EUR
APOSOR6601-25G
APOSOR6601-5G
2-Bromo-5-nitroanísol
2-Bromo-5-nitroanísol
Formula:
C₇H₆BrNO₃ MW: 232.03 g/mol Pto. de fusión: 102…107 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00041250 Núm. CAS: 77337-82-7 EINECS: 278-669-5 |