2-Chloro-5-iodophenol
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6603-5G OR6603-25G OR6603-1G
APOSOR6603-5GEA 0 EUR
APOSOR6603-5G APOSOR6603-25G APOSOR6603-1G
2-Chloro-5-iodophenol
2-Chloro-5-iodophenol
Formula: C₆H₄ClIO
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672969
Núm. CAS: 289039-26-5
UN: 1759
ADR: 8,III