Ácido 2,3-diaminobenzoico
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
OR6615-25G
OR6615-5G
APOSOR6615-25GEA
280
EUR
APOSOR6615-25G
APOSOR6615-5G
Ácido 2,3-diaminobenzoico
Ácido 2,3-diaminobenzoico
Formula:
C₇H₈N₂O₂ Pto. de fusión: 178…183 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00137818 Núm. CAS: 603-81-6 |