3-Bromo-5-iodopiridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6617-1G OR6617-250MG OR6617-5G
APOSOR6617-1GEA 24.8 EUR
APOSOR6617-1G APOSOR6617-250MG APOSOR6617-5G
3-Bromo-5-iodopiridina
3-Bromo-5-iodopiridina
Formula: C₅H₃BrIN
Pto. de fusión: 127…131 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03086019
Núm. CAS: 233770-01-9