2-Amino-3-bromo-6-metilpiridina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6620-25G
APOSOR6620-25GEA 134 EUR
APOSOR6620-25G
2-Amino-3-bromo-6-metilpiridina 98%
2-Amino-3-bromo-6-methylpyridine
Formula: C₆H₇BrN₂
Pto. de fusión: 77…79 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03095215
Núm. CAS: 126325-46-0