Ácido 4-amino-m-anísico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6621-100G OR6621-25G OR6621-5G
APOSOR6621-100GEA 304 EUR
APOSOR6621-100G APOSOR6621-25G APOSOR6621-5G
Ácido 4-amino-m-anísico
Ácido 4-amino-m-anísico
Formula: C₈H₉NO₃
Pto. de fusión: 186…188 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00016539
Núm. CAS: 2486-69-3