3-Cloropiridina-2-carbonitrilo
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6622-5G OR6622-10G
APOSOR6622-5GEA 21.9 EUR
APOSOR6622-5G APOSOR6622-10G
3-Cloropiridina-2-carbonitrilo
3-Cloropiridina-2-carbonitrilo
Formula: C₆H₃ClN₂
MW: 138,56 g/mol
Pto. de fusión: 83…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03788834
Núm. CAS: 38180-46-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III