Ácido 3-benzoilpropionico
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 4-Oxo-4-phenylbutanoic acid, 3-Benzoylpropionicacid
OR6625-100G
APOSOR6625-100GEA 94.4 EUR
APOSOR6625-100G
Ácido 3-benzoilpropionico
Ácido 3-benzoilpropionico
Formula: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002792
Núm. CAS: 2051-95-8