1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6626-100G OR6626-25G OR6626-5G
APOSOR6626-100GEA 71.2 EUR
APOSOR6626-100G APOSOR6626-25G APOSOR6626-5G
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Pto. de fusión: 70…72 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05863216
Núm. CAS: 16588-24-2