3-Metoxitiofeno
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6628-100G OR6628-25G OR6628-5G
APOSOR6628-100GEA 109 EUR
APOSOR6628-100G APOSOR6628-25G APOSOR6628-5G
3-Metoxitiofeno
3-Metoxitiofeno
Formula: C₅H₆OS
Pto. Ebullición: 80…82 °C/65mmHg
Densidad: 1,143 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 49 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00043894
Núm. CAS: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3,III