2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
OR6629-1G OR6629-25G OR6629-5G
APOSOR6629-1GEA 0 EUR
APOSOR6629-1G APOSOR6629-25G APOSOR6629-5G
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid 97%
2,5-Dibromothiophene-3-carboxylic acid
Formula: C₅H₂Br₂O₂S
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD08445656
Núm. CAS: 7311-70-8