2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6632-1G OR6632-5G OR6632-25G OR6632-10G
APOSOR6632-1GEA 104 EUR
APOSOR6632-1G APOSOR6632-5G APOSOR6632-25G APOSOR6632-10G
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde 95+%
2-(4-Methoxyphenyl)malondialdehyde
Formula: C₁₀H₁₀O₃
Pto. de fusión: 145…150 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216504
Núm. CAS: 65192-28-1
UN: 3261
ADR: 8,III