4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
OR6633-25G OR6633-5G
APOSOR6633-25GEA 749 EUR
APOSOR6633-25G APOSOR6633-5G
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride 95%
4-Methylsulphonylbenzylamine hydrochloride
Formula: C₈H₁₁NO₂S.HCl
Pto. de fusión: 272…274 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00216491
Núm. CAS: 98593-51-2