2-Nitro-p-toluidina 98+%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
OR6639-100G OR6639-2.5KG OR6639-500G
APOSOR6639-100GEA 71.5 EUR
APOSOR6639-100G APOSOR6639-2.5KG APOSOR6639-500G
2-Nitro-p-toluidina 98+%
2-Nitro-p-toluidina
Formula: C₇H₈N₂O₂
Pto. Ebullición: 169 °C/12mmHg
Pto. de fusión: 115…118 °C
Densidad: 1,31 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 157 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00007907
Núm. CAS: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1,III