5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Chloro-5-methyl-2,4-dinitrobenzene
OR6640-25G OR6640-5G
APOSOR6640-25GEA 328 EUR
APOSOR6640-25G APOSOR6640-5G
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Formula: C₇H₅ClN₂O₄
Pto. de fusión: 87…91 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00041235
Núm. CAS: 51676-74-5